4-Amino-3-fluoropyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1163-1G PC1163-5G
APOSPC1163-1GEA 245 SEK
APOSPC1163-1G APOSPC1163-5G
4-Amino-3-fluoropyridine 97%
4-Amino-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Smältpunkt: 71…79 °C
Flampunkt: 85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234072
CAS nummer: 2247-88-3