3,5-Difluorosalicylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC1142-1G PC1142-5G
APOSPC1142-1GEA 1025 SEK
APOSPC1142-1G APOSPC1142-5G
3,5-Difluorosalicylic acid
3,5-Difluorosalicylic acid
Formel: C₇H₄F₂O₃
Smältpunkt: 199…203 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06203609
CAS nummer: 84376-20-5