3,6-Difluorosalicylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1139-1G PC1139-500MG PC1139-5G
APOSPC1139-1GEA 1300 SEK
APOSPC1139-1G APOSPC1139-500MG APOSPC1139-5G
3,6-Difluorosalicylic acid
3,6-Difluorosalicylic acid
Formel: C₇H₄F₂O₃
Smältpunkt: 154…155 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08275285
CAS nummer: 749230-37-3