3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1134-1G PC1134-250MG
APOSPC1134-1GEA 720 SEK
APOSPC1134-1G APOSPC1134-250MG
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Smältpunkt: 98…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660198
CAS nummer: 886498-75-5