2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1132-1G PC1132-500MG PC1132-5G
APOSPC1132-1GEA 685 SEK
APOSPC1132-1G APOSPC1132-500MG APOSPC1132-5G
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smältpunkt: 110…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08275284
CAS nummer: 152434-88-3