Antimony(V) fluoride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1130-50G PC1130-10G
APOSPC1130-50GEA 4125 SEK
APOSPC1130-50G APOSPC1130-10G
Antimony(V) fluoride
Antimony(V) fluoride
Formel: F₅Sb
MW: 216,75 g/mol
Kokpunkt: 150 °C
Smältpunkt: 7 °C
Densitet: 2,993 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011219
CAS nummer: 7783-70-2
EINECS: 232-021-8
UN: 1732
ADR: 8+6.1,II