3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1129-10G PC1129-5G PC1129-1G
APOSPC1129-10GEA 2275 SEK
APOSPC1129-10G APOSPC1129-5G APOSPC1129-1G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smältpunkt: 39…41 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06246883
CAS nummer: 131782-50-8