Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC11274-1G PC11274-500MG PC11274-5G
APOSPC11274-1GEA 3250 SEK
APOSPC11274-1G APOSPC11274-500MG APOSPC11274-5G
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄BrF₅O₃S
Smältpunkt: 66…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00404028
CAS nummer: 848649-38-7