Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC11272-1G PC11272-500MG PC11272-5G
APOSPC11272-1GEA 3250 SEK
APOSPC11272-1G APOSPC11272-500MG APOSPC11272-5G
Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Formel: C₁₄H₈F₅NO₄S
Smältpunkt: 168…170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975141
CAS nummer: 886360-93-6