Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC11271-1G PC11271-500MG PC11271-5G
APOSPC11271-1GEA 3250 SEK
APOSPC11271-1G APOSPC11271-500MG APOSPC11271-5G
Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Formel: C₁₃H₆ClF₅O₃S
Smältpunkt: 96…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975140
CAS nummer: 885950-65-2