Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
PC11268-1G PC11268-500MG PC11268-5G
APOSPC11268-1GEA 3250 SEK
APOSPC11268-1G APOSPC11268-500MG APOSPC11268-5G
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Formel: C₁₃H₆F₅NO₅S
Smältpunkt: 123…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975137
CAS nummer: 885950-60-7