4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC11257-25G PC11257-5G
APOSPC11257-25GEA 585 SEK
APOSPC11257-25G APOSPC11257-5G
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Densitet: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01075254
CAS nummer: 142808-15-9