3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC11247-1G PC11247-5G
APOSPC11247-1GEA 2000 SEK
APOSPC11247-1G APOSPC11247-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
Smältpunkt: 232…238 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04115712
CAS nummer: 850567-35-0