Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Leverantör: Apollo Scientific
PC11245-100G PC11245-25G PC11245-5G
APOSPC11245-100GEA 8400 SEK
APOSPC11245-100G APOSPC11245-25G APOSPC11245-5G
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₅BF₃KO₂
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115737
CAS nummer: 850623-38-0