Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Leverantör: Apollo Scientific
PC11244-1G
PC11244-5G
APOSPC11244-1GEA
1025
SEK
APOSPC11244-1G
APOSPC11244-5G
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₇BF₃KO₂S Smältpunkt: >300 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04115738 CAS nummer: 850623-40-4 |