Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Leverantör: Apollo Scientific
PC11238-1G PC11238-5G
APOSPC11238-1GEA 0 SEK
APOSPC11238-1G APOSPC11238-5G
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formel: C₁₃H₁₁BF₃KO
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04115746
CAS nummer: 850623-47-1