Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Leverantör: Apollo Scientific
PC11236-100G PC11236-25G PC11236-5G
APOSPC11236-100GEA 9250 SEK
APOSPC11236-100G APOSPC11236-25G APOSPC11236-5G
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Potassium 3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KS
MW: 230,1 g/mol
Smältpunkt: 70…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115747
CAS nummer: 850623-48-2