Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Leverantör: Apollo Scientific
PC11235-100G PC11235-25G PC11235-5G
APOSPC11235-100GEA 9250 SEK
APOSPC11235-100G APOSPC11235-25G APOSPC11235-5G
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Formel: C₁₁H₉BF₃K
Smältpunkt: 204…208 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115748
CAS nummer: 850623-55-1