Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Leverantör: Apollo Scientific
PC11232-1G
PC11232-5G
APOSPC11232-1GEA
0
SEK
APOSPC11232-1G
APOSPC11232-5G
Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₁₃H₁₁BF₃KO Smältpunkt: 118…122 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04115751 CAS nummer: 850623-58-4 |