Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (3-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborate
PC11232-1G PC11232-5G
APOSPC11232-1GEA 670 SEK
APOSPC11232-1G APOSPC11232-5G
Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formel: C₁₃H₁₁BF₃KO
MW: 290,1300 g/mol
Smältpunkt: 118…122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115751
CAS nummer: 850623-58-4