Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Leverantör: Apollo Scientific
PC11229-1G PC11229-5G
APOSPC11229-1GEA 685 SEK
APOSPC11229-1G APOSPC11229-5G
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Formel: C₆H₄BClF₃K
Smältpunkt: 76…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115754
CAS nummer: 411206-75-2