Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Leverantör: Apollo Scientific
PC11227-1G PC11227-25G PC11227-5G
APOSPC11227-1GEA 1625 SEK
APOSPC11227-1G APOSPC11227-25G APOSPC11227-5G
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KO₂S
Smältpunkt: 78…84 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115760
CAS nummer: 850623-65-3