4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1122-1G PC1122-5G PC1122-250MG
APOSPC1122-1GEA 360 SEK
APOSPC1122-1G APOSPC1122-5G APOSPC1122-250MG
4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smältpunkt: 74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06246884
CAS nummer: 145742-34-3