2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC11216-100G PC11216-25G
APOSPC11216-100GEA 990 SEK
APOSPC11216-100G APOSPC11216-25G
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₂Cl₂FNO₄
Smältpunkt: 190…194 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03427137
CAS nummer: 106809-14-7