3-Bromo-5-fluorobenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1121-25G
PC1121-5G
APOSPC1121-25GEA
790
SEK
APOSPC1121-25G
APOSPC1121-5G
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile 98%
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrFN MW: 200,01 g/mol Smältpunkt: 43…46 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04038227 CAS nummer: 179898-34-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |