4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC11207-1G PC11207-5G PC11207-25G
APOSPC11207-1GEA 2450 SEK
APOSPC11207-1G APOSPC11207-5G APOSPC11207-25G
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₈H₉FO₂S
MW: 188.22 g/mol
Smältpunkt: 104…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037935
CAS nummer: 828270-62-8