[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC11202-1G PC11202-5G
APOSPC11202-1GEA 960 SEK
APOSPC11202-1G APOSPC11202-5G
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formel: C₇H₉FN₂O₂S
Smältpunkt: 134…136 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04037953
CAS nummer: 832714-48-4