5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC11199-1G PC11199-5G PC11199-100MG
APOSPC11199-1GEA 3675 SEK
APOSPC11199-1G APOSPC11199-5G APOSPC11199-100MG
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₄S
Smältpunkt: 147…149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037937
CAS nummer: 773873-55-5