5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC11193-1G PC11193-10G
APOSPC11193-1GEA 8300 SEK
APOSPC11193-1G APOSPC11193-10G
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈FNO₄S
Smältpunkt: 270…272 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04037958
CAS nummer: 849035-87-6