2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1118-1G PC1118-25G PC1118-5G
APOSPC1118-1GEA 615 SEK
APOSPC1118-1G APOSPC1118-25G APOSPC1118-5G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Smältpunkt: 126…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04116018
CAS nummer: 773873-26-0