4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC11144-1G PC11144-5G
APOSPC11144-1GEA 1500 SEK
APOSPC11144-1G APOSPC11144-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 95%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉FO₂
Smältpunkt: 235…240 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631909
CAS nummer: 5731-10-2