3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC11139-1G PC11139-250MG
APOSPC11139-1GEA 685 SEK
APOSPC11139-1G APOSPC11139-250MG
3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Smältpunkt: 96…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426488
CAS nummer: 2094-03-3