4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC11137-1G PC11137-250MG PC11137-5G
APOSPC11137-1GEA 1125 SEK
APOSPC11137-1G APOSPC11137-250MG APOSPC11137-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉FO
Kokpunkt: 324 °C
Smältpunkt: 93…97 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631912
CAS nummer: 60992-98-5