3,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1112-1G PC1112-5G PC1112-25G
APOSPC1112-1GEA 430 SEK
APOSPC1112-1G APOSPC1112-5G APOSPC1112-25G
3,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
3,5-Difluorosalicylaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Smältpunkt: 87…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04039224
CAS nummer: 63954-77-8