3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC11114-1G PC11114-25G PC11114-5G
APOSPC11114-1GEA 175 SEK
APOSPC11114-1G APOSPC11114-25G APOSPC11114-5G
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
Smältpunkt: 234…237 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02683115
CAS nummer: 168267-99-0