5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC11113-100G PC11113-25G PC11113-5G
APOSPC11113-100GEA 1775 SEK
APOSPC11113-100G APOSPC11113-25G APOSPC11113-5G
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
Smältpunkt: 152…158 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01863526
CAS nummer: 179897-94-0