3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1100I-1G PC1100I-5G PC1100I-10G
APOSPC1100I-1GEA 685 SEK
APOSPC1100I-1G APOSPC1100I-5G APOSPC1100I-10G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Kokpunkt: 63 °C/1,5mmHg
Smältpunkt: 55…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173960
CAS nummer: 175204-80-5