2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridylamine
PC1100H-5G PC1100H-25G
APOSPC1100H-5GEA 310 SEK
APOSPC1100H-5G APOSPC1100H-25G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Kokpunkt: 90…92 °C/15mmHg
Smältpunkt: 42…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042164
CAS nummer: 74784-70-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III