2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1100E-1G PC1100E-5G
APOSPC1100E-1GEA 345 SEK
APOSPC1100E-1G APOSPC1100E-5G
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₅F₃N₂
Smältpunkt: 41…43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042161
CAS nummer: 1496-40-8