2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1100-1G
PC1100-5G
APOSPC1100-1GEA
2750
SEK
APOSPC1100-1G
APOSPC1100-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₃ MW: 238.14 g/mol Smältpunkt: 54…56 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04115892 CAS nummer: 886497-98-9 |