3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1099G-25G PC1099G-5G
APOSPC1099G-25GEA 5600 SEK
APOSPC1099G-25G APOSPC1099G-5G
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Smältpunkt: 133…136 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00077453
CAS nummer: 119385-80-7