4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1098-1G
PC1098-25G
PC1098-5G
APOSPC1098-1GEA
1050
SEK
APOSPC1098-1G
APOSPC1098-25G
APOSPC1098-5G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 99%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃F₄NO₂ MW: 209,1 g/mol Smältpunkt: 181…187 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007647 CAS nummer: 944-43-4 EINECS: 213-409-6 |