3-Fluoroanthranilic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1089-1G PC1089-5G PC1089-25G
APOSPC1089-1GEA 260 SEK
APOSPC1089-1G APOSPC1089-5G APOSPC1089-25G
3-Fluoroanthranilic acid
3-Fluoroanthranilic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
Smältpunkt: 185…187 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01569395
CAS nummer: 825-22-9