2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1076Y-1G PC1076Y-25G PC1076Y-5G
APOSPC1076Y-1GEA 260 SEK
APOSPC1076Y-1G APOSPC1076Y-25G APOSPC1076Y-5G
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₄F₃N₃O
Smältpunkt: 288…292 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00068093
CAS nummer: 1513-69-5