3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(4-Fluorophenoxy)pyridin-3-amine
PC1076O-1G PC1076O-250MG PC1076O-500MG PC1076O-2.5G
APOSPC1076O-1GEA 1925 SEK
APOSPC1076O-1G APOSPC1076O-250MG APOSPC1076O-500MG APOSPC1076O-2.5G
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine 98%
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine
Formel: C₁₁H₉FN₂O
Smältpunkt: 101…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00067803
CAS nummer: 175135-64-5