2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC1073-10G
PC1073-25G
PC1073-100G
APOSPC1073-10GEA
395
SEK
APOSPC1073-10G
APOSPC1073-25G
APOSPC1073-100G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₅F₄N Kokpunkt: 189 °C Densitet: 1,39 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 82 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00061241 CAS nummer: 123973-25-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |