4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluidine, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 2-Amino-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
PC1072-100G PC1072-25G PC1072-500G
APOSPC1072-100GEA 650 SEK
APOSPC1072-100G APOSPC1072-25G APOSPC1072-500G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅F₄N
Kokpunkt: 70…72 °C/18mmHg
Smältpunkt: –30 °C
Densitet: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 72 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007831
CAS nummer: 393-39-5
EINECS: 206-886-7