5-Amino-2-fluorobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1071P-25G PC1071P-5G PC1071P-100G
APOSPC1071P-25GEA 685 SEK
APOSPC1071P-25G APOSPC1071P-5G APOSPC1071P-100G
5-Amino-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Smältpunkt: 190…192 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077449
CAS nummer: 56741-33-4