6-Fluoroanthranilic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
PC1071M-100G PC1071M-25G
APOSPC1071M-100GEA 650 SEK
APOSPC1071M-100G APOSPC1071M-25G
6-Fluoroanthranilic acid 97%
6-Fluoroanthranilic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Smältpunkt: 165…172 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00067781
CAS nummer: 434-76-4