3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(2,4-Difluorophenoxy)pyridin-3-amine
PC1070R-250MG PC1070R-1G PC1070R-5G
APOSPC1070R-250MGEA 430 SEK
APOSPC1070R-250MG APOSPC1070R-1G APOSPC1070R-5G
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine 98%
3-Amino-2-(2,4-difluorophenoxy)pyridine
Formel: C₁₁H₈F₂N₂O
MW: 222,2 g/mol
Smältpunkt: 95…7 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00067802
CAS nummer: 175135-63-4